3,5-Dichloroaniline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
113121000
113125000
ACRO113121000EA
1770
CZK
ACRO113121000
ACRO113125000
3,5-Dichloroaniline 98%
3,5-Dichloroaniline
Vzorec:
C₆H₅Cl₂N MW: 162.02 Bod varu: 260 °C (741 mmHg) Bod tání: 49…53 °C Hustota: 1.58 g/cm³ Bod vzplanutí: 133 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007774 CAS číslo: 626-43-7 EINECS: 210-948-9 UN: 3442 ADR: 6.1 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to brown Crystals (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 49 to 53 °C |
GC | ≥97.5 % |
Fluorescence max | 565 nm (in Methanol) |
Optimum lasing | 588 nm (in Methanol) |
Molar absorption coefficient | 106000 l/(mol.cm) (at Lambda max) |