Tisk…
3,4-Dichloroaniline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
113110010 113110050 113112500
ACRO113110010EA 6700 CZK
ACRO113110010 ACRO113110050 ACRO113112500
3,4-Dichloroaniline 98%
3,4-Dichloroaniline
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
Bod varu: 272 °C (1013 hPa)
Bod tání: 69…73 °C
Hustota: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007768
CAS číslo: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03079
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey to brown Crystals or flakes or crystalline mass and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation On anhydrous basis
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (On anhydrous basis)