Tisk…
2-Chloroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15758.0C A15758.0E A15758.36
A15758.0CEA 15720 CZK
A15758.0C A15758.0E A15758.36
2-Chloroaniline ≥98%
2-Chloroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 95-51-2 Molecular Formula: C6H6ClN Formula Weight: 127.57 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.5880 Odour: Characteristic Melting Point: -3° Boiling Point: 207-209° Beilstein Reference: 606077 Merck Reference: 14,2118 UN No.: 2019 MDL No.: MFCD00007656
Vzorec: C₆H₆ClN
Bod varu: 207…209 °C
Bod tání: –3 °C
Hustota: 1,213
Bod vzplanutí: 97 °C (206 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007656
CAS číslo: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2118