Tisk…
2-Chloroaniline 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
108570010 108572500 108570050
ACRO108570010EA 2970 CZK
ACRO108570010 ACRO108572500 ACRO108570050
2-Chloroaniline 98+%
2-Chloroaniline
Vzorec: C₆H₆ClN
Bod varu: 209 °C (760 mmHg)
Bod tání: –3 °C
Hustota: 1,21 g/cm³
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007656
CAS číslo: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5870 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %