2,6-Dichloroaniline 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12320.14
A12320.22
A12320.36
A12320.14EA
896
CZK
A12320.14
A12320.22
A12320.36
2,6-Dichloroaniline 98
2,6-Dichloroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 608-31-1
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 118°(244°F)
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 97°/5mm
Beilstein Reference: 775084
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007675
Vzorec:
C₆H₅Cl₂N MW: 162.02 Bod varu: 97 °C (5 mmHg) Bod tání: 37…40 °C Hustota: 1.28 Bod vzplanutí: 118 °C (244 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007675 CAS číslo: 608-31-1 EINECS: 210-160-5 UN: 3442 ADR: 6.1 II |