Tisk…
2,6-Dichloroaniline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
113101000 113105000 113100250
ACRO113101000EA 1700 CZK
ACRO113101000 ACRO113105000 ACRO113100250
2,6-Dichloroaniline 98%
2,6-Dichloroaniline
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Bod varu: 228 °C (760 mmHg)
Bod tání: 35…39 °C
Hustota: 1,526 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007675
CAS číslo: 608-31-1
EINECS: 210-160-5
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 39 °C
GC ≥97.5 %
BSC Certification Passes