Tisk…
2,4-Dichloroaniline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
150390010 150390250 150392500
ACRO150390010EA 8170 CZK
ACRO150390010 ACRO150390250 ACRO150392500
2,4-Dichloroaniline 98%
2,4-Dichloroaniline
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02
Bod varu: 242 °C (760 mmHg)
Bod tání: 59…63 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007661
CAS číslo: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light grey to light brown Powder or crystals or flakes and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %