Tisk…
2,4,6-Trichloroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A19044.14 A19044.22
A19044.14EA 1090 CZK
A19044.14 A19044.22
2,4,6-Trichloroaniline ≥98%
2,4,6-Trichloroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 634-93-5 Molecular Formula: C6H4Cl3N Formula Weight: 196.46 Melting Point: 75-79° Boiling Point: 262° UN No.: 2018 MDL No.: MFCD00007663
Vzorec: C₆H₄Cl₃N
MW: 196,46 g/mol
Bod varu: 262 °C
Bod tání: 75…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007663
CAS číslo: 634-93-5
EINECS: 211-219-8
UN: 2018
ADR: 6.1,II