2,4,5-Trichloroaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21113.18
B21113.30
B21113.18EA
690
CZK
B21113.18
B21113.30
2,4,5-Trichloroaniline ≥97%
2,4,5-Trichloroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 636-30-6
Molecular Formula: C6H4Cl3N
Formula Weight: 196.46
Flash Point: 175°(347°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 269-270°
Beilstein Reference: 879091
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00007662
Vzorec:
C₆H₄Cl₃N Bod varu: 269…270 °C Bod tání: 92…95 °C Bod vzplanutí: 175 °C (347 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007662 CAS číslo: 636-30-6 EINECS: 211-254-9 UN: 2018 ADR: 6.1,II |