2,3-Dichloroaniline ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 608-27-5
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 115°(239°F)
Refractive Index: 1.6060
Melting Point: 20-24°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 472027
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007657
Vzorec:
C₆H₅Cl₂N Bod varu: 250…252 °C Bod tání: 20…24 °C Hustota: 1,37 Bod vzplanutí: 115 °C (239 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007657 CAS číslo: 608-27-5 EINECS: 210-157-9 UN: 3442 ADR: 6.1,II |