2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19340.03
A19340.06
A19340.14
A19340.03EA
920
CZK
A19340.03
A19340.06
A19340.14
2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene ≥98%
2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 41252-96-4
Molecular Formula: C6H3ClINO2
Formula Weight: 283.45
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 2502411
Vzorec:
C₆H₃ClINO₂ Bod tání: 97…101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00024589 CAS číslo: 41252-96-4 EINECS: 255-278-8 |