1-Chloro-4-iodobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13459.14
A13459.22
A13459.36
A13459.14EA
1390
CZK
A13459.14
A13459.22
A13459.36
1-Chloro-4-iodobenzene ≥99%
1-Chloro-4-iodobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 637-87-6
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 226-227°
Beilstein Reference: 1634414
MDL No.: MFCD00001053
Vzorec:
C₆H₄ClI Bod varu: 226…227 °C Bod tání: 52…56 °C Hustota: 1,886 g/cm³ (57 °C) Bod vzplanutí: 108 °C (226 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001053 CAS číslo: 637-87-6 EINECS: 211-305-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...