Tisk…
1-Chloro-4-iodobenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
146480250 146481000
ACRO146480250EA 1600 CZK
ACRO146480250 ACRO146481000
1-Chloro-4-iodobenzene 99%
1-Chloro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄ClI
Bod varu: 226 °C (1013 hPa)
Bod tání: 52…55 °C
Hustota: 1,886 g/cm³ (57 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001053
CAS číslo: 637-87-6
EINECS: 211-305-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm