1-Chloro-3-iodobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15567.06
A15567.14
A15567.22
A15567.06EA
1370
CZK
A15567.06
A15567.14
A15567.22
1-Chloro-3-iodobenzene ≥98%
1-Chloro-3-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 625-99-0
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.6310
Boiling Point: 228°
Beilstein Reference: 1904539
MDL No.: MFCD00001046
Vzorec:
C₆H₄ClI Bod varu: 228 °C Hustota: 1,927 Bod vzplanutí: 102 °C (216 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001046 CAS číslo: 625-99-0 EINECS: 210-920-6 |