1-Chloro-2-iodobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chloro-1-iodobenzene
A18255.09
A18255.14
A18255.22
A18255.09EA
1160
CZK
A18255.09
A18255.14
A18255.22
1-Chloro-2-iodobenzene ≥99%
1-Chloro-2-iodobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 615-41-8
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 111°(231°F)
Refractive Index: 1.6345
Melting Point: 1°
Boiling Point: 108-110°/15mm
Beilstein Reference: 1905116
MDL No.: MFCD00001033
Vzorec:
C₆H₄ClI MW: 238,45 g/mol Bod varu: 108…110 °C (15 mmHg) Bod tání: 1 °C Hustota: 1,954 Bod vzplanutí: 111 °C (231 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001033 CAS číslo: 615-41-8 EINECS: 210-423-4 |