Tisk…
1-Chloro-2-iodobenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
249460050 249460500
ACRO249460050EA 949 CZK
ACRO249460050 ACRO249460500
1-Chloro-2-iodobenzene 99%
1-Chloro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄ClI
Bod varu: 234 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1 °C
Hustota: 1,95 g/cm³
Bod vzplanutí: 111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001033
CAS číslo: 615-41-8
EINECS: 210-423-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6330 to 1.6350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %