1,3-Dichloro-5-iodobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13192.06
A13192.14
A13192.22
A13192.06EA
1410
CZK
A13192.06
A13192.14
A13192.22
1,3-Dichloro-5-iodobenzene ≥99%
1,3-Dichloro-5-iodobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 3032-81-3
Molecular Formula: C6H3Cl2I
Formula Weight: 272.90
Melting Point: 55-59°
Boiling Point: 127°/20mm
MDL No.: MFCD00001047
Vzorec:
C₆H₃Cl₂I Bod varu: 127 °C (20 mmHg) Bod tání: 55…59 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001047 CAS číslo: 3032-81-3 EINECS: 221-216-3 |