1,2-Dichloro-4-iodobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13440.09
A13440.18
A13440.09EA
1200
CZK
A13440.09
A13440.18
1,2-Dichloro-4-iodobenzene ≥98%
1,2-Dichloro-4-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 20555-91-3
Molecular Formula: C6H3Cl2I
Formula Weight: 272.90
Refractive Index: 1.6480
Melting Point: 29-31°
Boiling Point: 116-118°/12mm
Beilstein Reference: 2245136
MDL No.: MFCD00019014
Vzorec:
C₆H₃Cl₂I Bod varu: 116…118 °C (12 mmHg) Bod tání: 29…31 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00019014 CAS číslo: 20555-91-3 EINECS: 243-874-0 |