Tisk…
3-Chlor-4-fluorfenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A14382.06 A14382.14
A14382.06EA 924 CZK
A14382.06 A14382.14
3-Chlor-4-fluorfenol ≥97%
3-Chlor-4-fluorfenol
Purity: 97% CAS No.: 2613-23-2 Molecular Formula: C6H4ClFO Formula Weight: 146.55 Flash Point: 108°(226°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 103-104°/11mm Beilstein Reference: 3236443 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002257
Vzorec: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Bod varu: 103…104 °C (11 mmHg)
Bod tání: 38…43 °C
Bod vzplanutí: 108 °C (226 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002257
CAS číslo: 2613-23-2
EINECS: 220-042-5
UN: 3261
ADR: 8,III