2,6-Dichloro-4-fluorophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16193.06
A16193.22
A16193.06EA
1230
CZK
A16193.06
A16193.22
2,6-Dichloro-4-fluorophenol ≥98%
2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Purity: 98%
CAS No.: 392-71-2
Molecular Formula: C6H3Cl2FO
Formula Weight: 180.99
Flash Point: 103°(217°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 142°/100mm
Beilstein Reference: 2046856
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00010675
Vzorec:
C₆H₃Cl₂FO MW: 180.99 Bod varu: 142 °C (100 mmHg) Bod tání: 47…51 °C Bod vzplanutí: 103 °C (217 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010675 CAS číslo: 392-71-2 UN: 3261 ADR: 8 III |