5-Chloro-2-fluoroaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20951.09
B20951.18
B20951.09EA
1660
CZK
B20951.09
B20951.18
5-Chloro-2-fluoroaniline ≥97%
5-Chloro-2-fluoroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 2106-05-0
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5600
Odour: Characteristic
Boiling Point: 102-105°/20mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00069416
Vzorec:
C₆H₅ClFN Bod varu: 102…105 °C (20 mmHg) Hustota: 1,30 Bod vzplanutí: 103 °C (217 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00069416 CAS číslo: 2106-05-0 EINECS: 218-284-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |