Tisk…
3-Chloro-4-fluoroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A11858.14 A11858.22 A11858.36
A11858.14EA 900 CZK
A11858.14 A11858.22 A11858.36
3-Chloro-4-fluoroaniline ≥98%
3-Chloro-4-fluoroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 367-21-5 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Flash Point: 149°(300°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 227-230° Beilstein Reference: 1562786 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007767
Vzorec: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Bod varu: 227…230 °C
Bod tání: 44…47 °C
Hustota: 1,420
Bod vzplanutí: 149 °C (300 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007767
CAS číslo: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III