Tisk…
3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
211530250 211531000
ACRO211530250EA 975 CZK
ACRO211530250 ACRO211531000
3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
3-Chloro-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42…47 °C
Hustota: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007767
CAS číslo: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to brown Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %