Tisk…
2-Chloro-6-fluoroaniline 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
355820010 355820050
ACRO355820010EA 1570 CZK
ACRO355820010 ACRO355820050
2-Chloro-6-fluoroaniline 99%
2-Chloro-6-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
Bod varu: 67…69 °C (14 mmHg)
Bod tání: 31…32 °C
Hustota: 1,316 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040309
CAS číslo: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %