Tisk…
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L20160.03 L20160.06 L20160.14
L20160.03EA 656 CZK
L20160.03 L20160.06 L20160.14
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile ≥98%
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 57381-51-8 Molecular Formula: C7H3ClFN Formula Weight: 155.56 Melting Point: 58-61° Beilstein Reference: 4231142 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00143284
Vzorec: C₇H₃ClFN
Bod varu: 237 °C (1013 hPa)
Bod tání: 58…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143284
CAS číslo: 57381-51-8
EINECS: 260-712-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III