Tisk…

4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

294140050 294140250
ACRO294140050EA 1840 CZK
ACRO294140050 ACRO294140250
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Bod tání: 46…49 °C
Bod vzplanutí: 96,7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143288
CAS číslo: 5527-95-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR