Tisk…
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A16110.06 A16110.09
A16110.06EA 3680 CZK
A16110.06 A16110.09
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥98%
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 61072-56-8 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Melting Point: 58-60° Beilstein Reference: 3537705
Vzorec: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Bod tání: 58…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143282
CAS číslo: 61072-56-8