Tisk…

4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

290620050 290620250
ACRO290620050EA 3530 CZK
ACRO290620050 ACRO290620250
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 99%
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
Bod tání: 58…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143282
CAS číslo: 61072-56-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR