2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10513.14
A10513.22
A10513.14EA
996
CZK
A10513.14
A10513.22
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde ≥97%
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 387-45-1
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 101°(213°F)
Melting Point: 35-39°
Boiling Point: 91-93°/10mm
Beilstein Reference: 2245530
MDL No.: MFCD00003306
Vzorec:
C₇H₄ClFO MW: 158.56 Bod varu: 91…93 °C (10 mmHg) Bod tání: 35…39 °C Bod vzplanutí: 101 °C (213 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003306 CAS číslo: 387-45-1 EINECS: 206-860-5 |