Tisk…
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene
A13690.14 A13690.22 A13690.36
A13690.14EA 1330 CZK
A13690.14 A13690.22 A13690.36
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
1-Chloro-4-fluorobenzene
Refractive Index: 1.4950
Beilstein Reference: 1904542
Vzorec: C₆H₄ClF
Bod varu: 129…130 °C
Bod tání: –22 °C
Hustota: 1,228
Bod vzplanutí: 29 °C (84 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000603
CAS číslo: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
UN: 1993
ADR: 3,III