Tisk…
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene
208200250 208200050
ACRO208200250EA 1700 CZK
ACRO208200250 ACRO208200050
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
1-Chloro-4-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄ClF
Bod varu: 129 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,226 g/cm³
Bod vzplanutí: 29 °C
MDL Number: MFCD00000603
CAS číslo: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
UN: 1993
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %