Tisk…
1-Chloro-3-fluorobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13123.14 A13123.22 A13123.36
A13123.14EA 1550 CZK
A13123.14 A13123.22 A13123.36
1-Chloro-3-fluorobenzene ≥99%
1-Chloro-3-fluorobenzene
Purity: 99% CAS No.: 625-98-9 Molecular Formula: C6H4ClF Formula Weight: 130.55 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4940 Boiling Point: 126-128° Beilstein Reference: 2039303 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000569
Vzorec: C₆H₄ClF
Bod varu: 126…128 °C
Hustota: 1,224
Bod vzplanutí: 20 °C (68 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000569
CAS číslo: 625-98-9
EINECS: 210-919-0
UN: 1993
ADR: 3,II