4-Chloro-1,2-difluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,4-Difluorochlorobenzene
A12924.06
A12924.14
A12924.22
A12924.06EA
1160
CZK
A12924.06
A12924.14
A12924.22
4-Chloro-1,2-difluorobenzene ≥98%
4-Chloro-1,2-difluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 696-02-6
Molecular Formula: C6H3ClF2
Formula Weight: 148.54
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4745
Odour: Aromatic
Boiling Point: 128-130°
Beilstein Reference: 2081081
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042572
Vzorec:
C₆H₃ClF₂ MW: 148,54 g/mol Bod varu: 128…130 °C Hustota: 1,350 Bod vzplanutí: 32 °C (89 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042572 CAS číslo: 696-02-6 UN: 1993 ADR: 3,III |