4-Chloro-1,3-difluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Chloro-2,4-difluorobenzene
A15495.09
A15495.18
A15495.30
A15495.09EA
1050
CZK
A15495.09
A15495.18
A15495.30
4-Chloro-1,3-difluorobenzene ≥98%
4-Chloro-1,3-difluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 1435-44-5
Molecular Formula: C6H3ClF2
Formula Weight: 148.54
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4750
Odour: Aromatic
Melting Point: -26°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 2081077
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042569
Vzorec:
C₆H₃ClF₂ MW: 148,54 g/mol Bod varu: 126…127 °C Bod tání: –26 °C Hustota: 1,353 Bod vzplanutí: 32 °C (89 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042569 CAS číslo: 1435-44-5 UN: 1993 ADR: 3,III |