4-Chlorosalicylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chloro-2-hydroxybenzoic acid
179840050
179840250
179841000
ACRO179840050EA
920
CZK
ACRO179840050
ACRO179840250
ACRO179841000
4-Chlorosalicylic acid 98%
4-Chlorosalicylic acid
Vzorec:
C₇H₅ClO₃ Bod tání: 209…213 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002449 CAS číslo: 5106-98-9 EINECS: 225-829-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 209 to 213 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |