5-Chlorovanillic acid tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12841.06
A12841.14
A12841.06EA
1850
CZK
A12841.06
A12841.14
5-Chlorovanillic acid tech. 90%, technická kvalita
5-Chlorovanillic acid
Purity: 90%
CAS No.: 62936-23-6
Molecular Formula: C8H7ClO4
Formula Weight: 202.60
Melting Point: 242-248°
Beilstein Reference: 2648897
Vzorec:
C₈H₇ClO₄ Bod tání: 242…248 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016531 CAS číslo: 62936-23-6 EINECS: 263-766-7 |