Tisk…
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12872.14 A12872.22
A12872.14EA 484 CZK
A12872.14 A12872.22
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥97%
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 6280-88-2 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Flash Point: 100°(212°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 2051370 MDL No.: MFCD00007214
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Bod tání: 142…146 °C
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007214
CAS číslo: 6280-88-2
EINECS: 228-483-5