2-Chloro-6-nitrobenzoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L17059.03
L17059.06
L17059.03EA
2290
CZK
L17059.03
L17059.06
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid ≥99%
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 5344-49-0
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 161-166°
Beilstein Reference: 2694949
MDL No.: MFCD00100425
Vzorec:
C₇H₄ClNO₄ Bod tání: 161…166 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00100425 CAS číslo: 5344-49-0 EINECS: 226-287-4 |