Tisk…

2-Chloro-5-nitrobenzoic acid ≥98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

A13754.06 A13754.22 A13754.36
A13754.06EA 793 CZK
A13754.06 A13754.22 A13754.36
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid

Purity: 98+% CAS No.: 2516-96-3 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Flash Point: 100°(212°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1877474 MDL No.: MFCD00007294

Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Bod tání: 166…168 °C
Hustota: 0,4 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007294
CAS číslo: 2516-96-3
EINECS: 219-739-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR