Tisk…
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
154691000 154695000
ACRO154691000EA 1270 CZK
ACRO154691000 ACRO154695000
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid 99+%
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Bod tání: 164…168 °C
Hustota: 0,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007294
CAS číslo: 2516-96-3
EINECS: 219-739-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %