Tisk…
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
109651000 109655000
ACRO109651000EA 1370 CZK
ACRO109651000 ACRO109655000
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid 98%
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Bod tání: 139…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007209
CAS číslo: 99-60-5
EINECS: 202-771-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %