2-Chloro-3-nitrobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Mesalazine EP Impurity Q
L14954.03
L14954.06
L14954.03EA
1810
CZK
L14954.03
L14954.06
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid ≥98%
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3970-35-2
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 182-186°
Beilstein Reference: 645427
MDL No.: MFCD00007069
Vzorec:
C₇H₄ClNO₄ Bod tání: 182…186 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007069 CAS číslo: 3970-35-2 EINECS: 223-590-3 |