Tisk…
4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14982.06 A14982.14
A14982.06EA 1240 CZK
A14982.06 A14982.14
4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid 98%
4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 56961-25-2 Molecular Formula: C7H5Cl2NO2 Formula Weight: 206.03 Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 2805751
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017091
CAS číslo: 56961-25-2
EINECS: 260-468-9