5-Amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L14501.14
L14501.22
L14501.14EA
1900
CZK
L14501.14
L14501.22
5-Amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 89-54-3
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 2090422
Vzorec:
C₇H₆ClNO₂ Bod varu: 330 °C (1013 hPa) Hustota: 1,5 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007845 CAS číslo: 89-54-3 EINECS: 201-916-5 |