Tisk…
6-Chloroanthranilic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10890.14 A10890.06 A10890.09
A10890.14EA 10680 CZK
A10890.14 A10890.06 A10890.09
6-Chloroanthranilic acid ≥98%
6-Chloroanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 2148-56-3 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 149-152° Beilstein Reference: 2804041
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Bod varu: 330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 149…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051530
CAS číslo: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8