Tisk…
4-Chloroanthranilic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10201.18 A10201.14 A10201.22 A10201.30
A10201.18EA 2900 CZK
A10201.18 A10201.14 A10201.22 A10201.30
4-Chloroanthranilic acid 98%
4-Chloroanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 89-77-0 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: ca 232° dec. Beilstein Reference: 743349
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Bod varu: 330 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007778
CAS číslo: 89-77-0
EINECS: 201-938-5