Kyselina 4-chlorbenzoová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
p-Chlorobenzoic acid, Chlorodracyclic acid, Chlorodracylic acid
A15135.0B
A15135.30
A15135.0BEA
3810
CZK
A15135.0B
A15135.30
Kyselina 4-chlorbenzoová ≥98%
Kyselina 4-chlorbenzoová
Purity: 98+%
CAS No.: 74-11-3
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 238°(460°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 275°
Beilstein Reference: 907196
Merck Reference: 14,2125
MDL No.: MFCD00002531
Vzorec:
C₇H₅ClO₂ MW: 156.57 Bod varu: 275 °C Bod tání: 239…243 °C Hustota: 1.535 Bod vzplanutí: 238 °C (460 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000258 CAS číslo: 74-11-3 EINECS: 200-805-9 Merck Index: 13,02144 |