Tisk…
3-Chlorobenzoic acid 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
108661000 108660250 108665000
ACRO108661000EA 2250 CZK
ACRO108661000 ACRO108660250 ACRO108665000
3-Chlorobenzoic acid 99+%
3-Chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Bod varu: 281 °C (1013 hPa)
Bod tání: 154…157 °C
Hustota: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002491
CAS číslo: 535-80-8
EINECS: 208-618-4
Merck Index: 13,02142
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 157 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 100.5 %
BSC Certification Passes