Tisk…
3,5-Dichlorobenzoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15168.06 A15168.14 A15168.22
A15168.06EA 879 CZK
A15168.06 A15168.14 A15168.22
3,5-Dichlorobenzoic acid ≥99%
3,5-Dichlorobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 51-36-5 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 185-187° Beilstein Reference: 2044776
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Bod varu: 309 °C (1013 hPa)
Bod tání: 185…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002494
CAS číslo: 51-36-5
EINECS: 200-092-4