Tisk…
3,4-Dichlorobenzoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15873.14 A15873.22 A15873.36
A15873.14EA 941 CZK
A15873.14 A15873.22 A15873.36
3,4-Dichlorobenzoic acid ≥99%
3,4-Dichlorobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 51-44-5 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 205-208° Beilstein Reference: 2044777
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Bod varu: 301 °C (1013 hPa)
Bod tání: 205…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002492
CAS číslo: 51-44-5
EINECS: 200-099-2